Få mere at vide
Methomyloxim 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methomyl-oxime |
| CAS | 13749-94-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methomyl-oxime |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C3 H7 N O S |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NOS/c1-3(6)4-5-2/h1-2H3,(H,4,6) |
| SMIL | CONC(=S)C |
| IUPAC navn | N-methoxyethanethioamid |
| Vis mere |