Få mere at vide
Methomyloxim 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328587
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328587 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328587 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15035000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methomyl-oxime
CAS 13749-94-5
Analyt- eller komponentnavne Methomyl-oxime
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H7 N O S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H7NOS/c1-3(6)4-5-2/h1-2H3,(H,4,6)
SMIL CONC(=S)C
IUPAC navn N-methoxyethanethioamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 105.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 105,0248 g/mol