Få mere at vide
Methomyl, Mikromol™
Artikelnummer. 17927549
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17927549 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17927549 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2523.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methomyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methomyl
CAS 16752-77-5
Analyt- eller komponentnavne Methomyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H10 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethanimidothioic acid, N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-, methyl ester, Du Pont 1179, Du Pont Insecticide 1179, Dunet, IN 1179, Lan Bait, Lannate, Lannate 20, Lannate 20L, Lannate 25, Lannate 90SP, Lannate D, Lannate L, Lannate LV, Mesomile, Methomyl, Methomyl SP, Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, Methyl O-(methylcarbamoyl)thiolacetohydroxamate, Methyl O-(methylcarbamyl)thiolacetohydroxamate, Metomil, Metomur, Mie Duo Wei, Nudrin, Nudrin 225, Nudrin D, S-Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, SD 14999, WL 18236
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)
SMIL CNC(=O)ON=C(C)SC
IUPAC navn methyl N-(methylcarbamoyloxy)ethanimidothioate
Molekylvægt (g/mol) 162.21
Mængde 250 mg
Formel vægt 162.0463 g/mol