Få mere at vide
Methomyl, LoGiCal
Artikelnummer. 30461321
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461321 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461321 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2523.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methomyl
CAS 16752-77-5
Analyt- eller komponentnavne Methomyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H10 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanimidothioic acid, N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-, methyl ester, Du Pont 1179, Du Pont Insecticide 1179, Dunet, IN 1179, Lan Bait, Lannate, Lannate 20, Lannate 20L, Lannate 25, Lannate 90SP, Lannate D, Lannate L, Lannate LV, Mesomile, Methomyl, Methomyl SP, Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, Methyl O-(methylcarbamoyl)thiolacetohydroxamate, Methyl O-(methylcarbamyl)thiolacetohydroxamate, Metomil, Metomur, Mie Duo Wei, Nudrin, Nudrin 225, Nudrin D, S-Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, SD 14999, WL 18236
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)
Løsningstype Neat
SMIL CNC(=O)ON=C(C)SC
IUPAC navn methyl N-(methylcarbamoyloxy)ethanimidothioate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 162.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 162.0463 g/mol