Få mere at vide
Methomyl-d3, TRC
Artikelnummer. 30472255
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30472255 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30472255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26053225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methomyl D3
CAS 1398109-07-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 2H3 H7 N2 O2 S
Mængde 25 mg
Synonym Methomyl D3
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=C(C)SC
IUPAC navn methyl N-(trideuteriomethylcarbamoyloxy)ethanimidothioate
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Formel vægt 165.0651
Procent renhed >95