Få mere at vide
Methohexital (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30483776
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30483776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30483776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM260650100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methohexital
CAS 151-83-7
Molekylær formel C14 H18 N2 O3
Mængde 100 mg
Synonym 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 1-methyl-5-(1-methyl-2-pentyn-1-yl)-5-(2-propen-1-yl)- (ACI), 1-Methyl-5-(1-methyl-2-pentyn-1-yl)-5-(2-propen-1-yl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione (ACI), 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 1-methyl-5-(1-methyl-2-pentynyl)-5-(2-propenyl)- (9CI), Barbituric acid, 5-allyl-1-methyl-5-(1-methyl-2-pentynyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 5-Allyl-5-(3-hexyn-2-yl)-1-methylbarbituric acid, Brevital, Brietal, Compound 22451, Compound 25398, Enallynymall, MeSH ID: D008723, Methodrexitone, Methohexital, Methohexitone
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O3/c1-5-7-8-10(3)14(9-6-2)11(17)15-13(19)16(4)12(14)18/h6,10H,2,5,9H2,1,3-4H3,(H,15,17,19)
SMIL CCC#CC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O
IUPAC navn 5-hex-3-yn-2-yl-1-methyl-5-prop-2-enyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Molekylvægt (g/mol) 262.3
Formel vægt 262.1317