Få mere at vide
Methohexital 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457460
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457460 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457460 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1347.0001
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methohexital
CAS 151-83-7
Analyt- eller komponentnavne Methohexital
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H18 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methohexital
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O3/c1-5-7-8-10(3)14(9-6-2)11(17)15-13(19)16(4)12(14)18/h6,10H,2,5,9H2,1,3-4H3,(H,15,17,19)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CCC#CC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O
IUPAC navn 5-hex-3-yn-2-yl-1-methyl-5-prop-2-enyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 262.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 262,1317 g/mol