Få mere at vide
Method DM 471 Standard Mixture 890 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 88-06-2, 120-83-2, 95-57-8, 95-48-7, 108-39-4, 106-48-9 |
| Mængde | 1 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |