Få mere at vide
Metode DM 471 Standardblanding 889 500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Undecane |
| CAS | 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Undecane |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | n-Decane 500 μg/mL∣n-Dodecane 500 μg/mL∣n-Heptane 500 μg/mL∣n-Hexane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Octane 500 μg/mL∣n-Pentane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL |