Få mere at vide
Metode DM 471 PAH Blanding 361 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309660
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309660 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309660 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000361AL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2, 191-24-2, 218-01-9
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril