Få mere at vide
Metode 8270B - Organofosfor-pesticidblanding, 9-2 2000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin |
| CAS | 60-51-5, 298-04-4, 52-85-7, 126-68-1, 56-38-2, 298-00-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Dimethoate 2000 μg/mL∣Disulfoton 2000 μg/mL∣Famphur 2000 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 2000 μg/mL∣Parathion-ethyl 2000 μg/mL∣Parathion-methyl 2000 μg/mL∣Phorate 2000 μg/mL∣Sulfotep 2000 μg/mL∣Thionazin 2000 μg/mL |