Få mere at vide
Phenolics Mix B, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 2,3,4,6-tetrachlorphenol | 58-90-2 | 2000 μg/ml |
| 2,4,5-trichlorphenol | 95-95-4 | 2000 μg/ml |
| 2,6-dichlorphenol | 87-65-0 | 2000 μg/ml |
| 2-methylphenol | 95-48-7 | 2000 μg/ml |
| 3-methylphenol | 108-39-4 | 2000 μg/ml |
| 4-methylphenol | 106-44-5 | 2000 μg/ml |
| Dinoseb | 88-85-7 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenolics Mix B |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Methods 8040, 8041 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Dichlorophenol; Dinoseb; 2-Methylphenol; 3-Methylphenol; 4-Methylphenol; 2,3 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | 2,6-Dichlorophenol, Dinoseb, 2-Methylphenol, 3-Methylphenol, 4-Methylphenol |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isopropanol |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenolics Mix B
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,6-dichlorophenol, dinoseb, 2,3,4,6-tetrachlorophenol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug