Få mere at vide
Analyt blanding, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Endosulfansulfat | 1031-07-8 | 600 μg/ml |
| Endrin aldehyd | 7421-93-4 | 600 μg/ml |
| p,s' -DDD | 72-54-8 | 600 μg/ml |
| p,s' -DDT | 50-29-3 | 600 μg/ml |
| Dieldrin | 60-57-1 | 200 μg/ml |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 200 μg/ml |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 200 μg/ml |
| Endrin | 72-20-8 | 200 μg/ml |
| p,s' -DDE | 72-55-9 | 200 μg/ml |
| Aldrin | 309-00-2 | 100 μg/ml |
| alfa-BHC | 319-84-6 | 100 μg/ml |
| beta-BHC | 319-85-7 | 100 μg/ml |
| delta-BHC | 319-86-8 | 100 μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 100 μg/ml |
| Heptachlor | 76-44-8 | 100 μg/ml |
| Heptachlorepoxid (isomer B) | 1024-57-3 | 100 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Analyte Mix |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 608 |
| Analyt- eller komponentnavne | 100μg/mL Aldrin; 100μg/mL α-BHC; 100μg/mL β-BHC; 100μg/mL γ-BHC; 100μg/mL δ-BHC; 600μg/mL; 4,4'-DDD; 200μg/mL 4,4'-DDE; 600μg/mL 4 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, delta-BHC, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 608 STD MIX
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug