Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Alachlor | 15972-60-8 | 200 μg/ml |
| alfa-chlordan | 5103-71-9 | 200 μg/ml |
| Bladex | 21725-46-2 | 200 μg/ml |
| Chlorbenzilat | 510-15-6 | 200 μg/ml |
| Chloroneb | 2675-77-6 | 200 μg/ml |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | 200 μg/ml |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 200 μg/ml |
| gamma-chlordan | 5103-74-2 | 200 μg/ml |
| Hexachlorbenzen | 118-74-1 | 200 μg/ml |
| Methyl dacthal | 1861-32-1 | 200 μg/ml |
| Permethrin (c =39 %; t =59 %) | 52645-53-1 | 200 μg/ml |
| Propachlor | 1918-16-7 | 200 μg/ml |
| Terrazol | 2593-15-9 | 200 μg/ml |
| trans-nonachlor | 39765-80-5 | 200 μg/ml |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 200 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Organochlorine Pesticides Mix B |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 525.2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Alachlor; Bladex; alpha-Chlordane; Chloroneb; Chlorobenzilate; Chlorothalonil; Chlorpyrifos; gamma-Chlordane; Hexachlorobenzene; Methyl dacthal; trans-Nonachlor; Permethrin (t=55%;c=44%); Propachlor; Terrazole; Trifluralin |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Element | Alachlor, Bladex, alpha-Chlordane, Chloroneb, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, gamma-Chlordane, Hexachlorobenzene, Methyl Dacthal, trans-Nonachlor, Permethrin, Propachlor, Terrazole, Trifluralin |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Organochlorine pest MixB
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone, chlorothalonil, chlorpyrifos, trifluralin
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug