Få mere at vide
Organoklorpesticider blanding A, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15265786 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15265786 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 15265786 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 5252PA
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Aldrin309-00-2200 μg/ml
alfa-BHC319-84-6200 μg/ml
beta-BHC319-85-7200 μg/ml
delta-BHC319-86-8200 μg/ml
Dieldrin60-57-1200 μg/ml
Endosulfan I959-98-8200 μg/ml
Endosulfan II33213-65-9200 μg/ml
Endosulfansulfat1031-07-8200 μg/ml
Endrin72-20-8200 μg/ml
Endrin aldehyd7421-93-4200 μg/ml
Endrin keton53494-70-5200 μg/ml
gamma-BHC58-89-9200 μg/ml
Heptachlor76-44-8200 μg/ml
Heptachlorepoxid (isomer B)1024-57-3200 μg/ml
Methoxychlor72-43-5200 μg/ml
p,s' -DDD72-54-8200 μg/ml
p,s' -DDE72-55-9200 μg/ml
p,s' -DDT50-29-3200 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Organochlorine Pesticides Mix A
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Method 525.2
Analyt- eller komponentnavne Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Element Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, p,p'-DDD, p,p'-DDE, delta-BHC, Dieldrin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 ml
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Organochloine Pesticides Mix A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug