Få mere at vide
Metode 525.2 Nitrogen/Fosfor pesticidblanding, 6-13 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328599
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328599 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328599 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000335AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos
CAS 5234-68-4, 333-41-5, 298-04-4, 22224-92-6, 150-50-5, 13071-79-9
Analyt- eller komponentnavne Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Carboxin 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Disulfoton 1000 μg/mL∣Fenamiphos 1000 μg/mL∣Merphos 1000 μg/mL∣Terbufos 1000 μg/mL