missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methocarbamol, TRC

Artikelnummer. 30007835
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007835 1 g
30007253 5 g
30009631 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2259501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 532-03-6
Molekylær formel C11 H15 N O5
Molekylvægt (g/mol) 241.24
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester (6CI,7CI), 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl carbamate, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, AHR 85, Avetil, Delaxin, Etroflex, Glycerylguaiacolate carbamate, Guaiacol glyceryl ether carbamate, Guaiphenesin carbamate, Lumirelax, Methocarbamol, Miolaxene, NSC 170960, Neuraxin, Reflexyn, Relestrid, Robamol, Robaxin, Robinax, Surquetil, Traumacut, Tresortil, guaiamar carbamate, racemic-Methocarbamol
IUPAC navn [2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl] carbamate
SMIL COc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methocarbamol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Formel vægt 241.095
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.