Få mere at vide
Methocarbamol, Mikromol™
Artikelnummer. 17903786
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17903786 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17903786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1061.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methocarbamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methocarbamol
CAS 532-03-6
Analyt- eller komponentnavne Methocarbamol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate, Carbamic acid 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester, 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl carbamate, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, AHR 85, Avetil, Delaxin, Etroflex, Glycerylguaiacolate carbamate, Guaiacol glyceryl ether carbamate, Guaiphenesin carbamate, Lumirelax, Methocarbamol, Miolaxene, NSC 170960, Neuraxin, Reflexyn, Relestrid, Robamol, Robaxin, Robinax, Surquetil, Traumacut, Tresortil, guaiamar carbamate, racemic-Methocarbamol
InChI formel InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
SMIL COc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
IUPAC navn [2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl] carbamate
Molekylvægt (g/mol) 241.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 241.095 g/mol