Få mere at vide
Methocarbamol, Mikromol™
Beskrivelse
Methocarbamol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methocarbamol |
| CAS | 532-03-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methocarbamol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate, Carbamic acid 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester, 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl carbamate, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, AHR 85, Avetil, Delaxin, Etroflex, Glycerylguaiacolate carbamate, Guaiacol glyceryl ether carbamate, Guaiphenesin carbamate, Lumirelax, Methocarbamol, Miolaxene, NSC 170960, Neuraxin, Reflexyn, Relestrid, Robamol, Robaxin, Robinax, Surquetil, Traumacut, Tresortil, guaiamar carbamate, racemic-Methocarbamol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14) |
| SMIL | COc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N |
| IUPAC navn | [2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl] carbamate |
| Vis mere |