Få mere at vide
Methocarbamol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methocarbamol-d5 |
| CAS | 1189699-70-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 2H5 H10 N O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [1,1,2,3,3-Pentadeuterio-2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl] carbamate, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl-1,1,2,3,3-d5 carbamate, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl-1,1,2,3,3-d5 carbamate, Methocarbamol-d5, Methocarbamol-D5 (glyceryl-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)/i6D2,7D2,8D |
| SMIL | [2H]C([2H])(OC(=O)N)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccccc1OC |
| IUPAC navn | [1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl] carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.27 |
| Vis mere |