Få mere at vide
Methiozolin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methiozolin |
| CAS | 403640-27-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methiozolin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 F2 N O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Isoxazole, 5-[[(2,6-difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)-, 5-[[(2,6-Difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)isoxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F2NO2S/c1-11-6-7-23-16(11)15-8-17(2,22-20-15)10-21-9-12-13(18)4-3-5-14(12)19/h3-7H,8-10H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccsc1C2=NOC(C)(COCc3c(F)cccc3F)C2 |
| Vis mere |