Få mere at vide
Methiozolin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320179
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320179 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320179 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15025000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methiozolin
CAS 403640-27-7
Analyt- eller komponentnavne Methiozolin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 F2 N O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isoxazole, 5-[[(2,6-difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)-, 5-[[(2,6-Difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)isoxazole
InChI formel InChI=1S/C17H17F2NO2S/c1-11-6-7-23-16(11)15-8-17(2,22-20-15)10-21-9-12-13(18)4-3-5-14(12)19/h3-7H,8-10H2,1-2H3
SMIL Cc1ccsc1C2=NOC(C)(COCc3c(F)cccc3F)C2
IUPAC navn 5-[(2,6-difluorophenyl)methoxymethyl]-5-methyl-3-(3-methylthiophen-2-yl)-4H-1,2-oxazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 337.3842
Mængde 1 ml
Formel vægt 337.0948 g/mol