Få mere at vide
Methiothepin mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454158
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16454158 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16454158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107836
MedChemExpress Methiothepin mesylate is a potent and non-selective 5-HT2 receptor antagonist, with pKds of 7.10 (5-HT1A), 7.28 (5HT1B), 7.56 (5HT1C), 6.99 (5HT1D), 7.0 (5-HT5A), 7.8 (5-HT5B), 8.74 (5-HT6), and 8.99 (5-HT7), and pKis of 8.50 (5HT2A), 8.68 (5HT2B), and 8.35 (5HT2C).
Methiothepin mesylate is a potent and non-selective 5-HT2 receptor antagonist, with pKds of 7.10 (5-HT1A), 7.28 (5HT1B), 7.56 (5HT1C), 6.99 (5HT1D), 7.0 (5-HT5A), 7.8 (5-HT5B), 8.74 (5-HT6), and 8.99 (5-HT7), and pKis of 8.50 (5HT2A), 8.68 (5HT2B), and 8.35 (5HT2C).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methiothepin mesylate
CAS 74611-28-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28N2O3S3
Mængde 10 mg
Synonym Metitepine mesylate Ro 8-6837 mesylate
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (138.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (110.46 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CCN(C2CC3=CC=CC=C3SC4=CC=C(SC)C=C24)CC1.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 452.65
Formel vægt 452.65
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation