Få mere at vide
(±)-Methionin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Methionine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 149.051 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |