Få mere at vide
Methionine Sulfoxide Reductase A Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498776 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498776 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498776 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP336719B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Methionine Sulfoxide Reductase A Polyclonal antibody specifically detects Methionine Sulfoxide Reductase A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Methionine Sulfoxide Reductase A
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Biotin
Formulering PBS
Gene Alias cytosolic methionine-S-sulfoxide reductase, EC 1.8.4.11, methionine sulfoxide reductase A, peptide met (O) reductase, Peptide Met(O) reductase, peptide methionine sulfoxide reductase, Peptide-methionine (S)-S-oxide reductase, PMSR, Protein-methionine-S-oxide reductase
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-235 of human Methionine Sulfoxide Reductase A (NP_036463.1).,, Sequence:, GNSASNIVSPQEALPGRKEQTPVAAKHHVNGNRTVEPFPEGTQMAVFGMGCFWGAERKFWVLKGVYSTQVGFAGGYTSNPTYKEVCSEKTGHAEVVRVVYQPEHMSFEELLKVFWENHDPTQGMRQGNDHGTQYRSAIYPTSAKQMEAALSSKENYQKVLSEHGFGPITTDIREGQTFYYAEDYHQQYLSKNPNGYCGLGGTGVSCPVGIKK
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 4482
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.