Få mere at vide
Methionine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421379
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16421379 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16421379 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13694
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Methionine (MRX-1024; D-Methionine) is an effective chemoprotective agent which can also inhibit the neuronal activity through GABAA receptor activation.
Methionine (MRX-1024
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methionine
Fysisk form Solid
CAS 348-67-4
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H11NO2S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym MRX-1024 D-Methionine
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (167.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@H](CCSC)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Formel vægt 149.21
Procent renhed 97.0%