Få mere at vide
Methionin (L-Methionin), Mikromol™
Artikelnummer. 30051610
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051610 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0358.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methionin (L-Methionin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
CAS 63-68-3
Analyt- eller komponentnavne L-Methionine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H11 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid, Phenylalanine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMIL CSCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Mængde 250 mg
Formel vægt 149,051 g/mol