Få mere at vide
Methionin EP urenhed C (som (S)-enantiomer), Mikromol™
Artikelnummer. 30051778
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051778 100 mg
30049293 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051778 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0358.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methionin EP Urenhed C (som (S)-Enantiomer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-Methionine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H13 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2S)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butanoic Acid (N-Acetyl-L-Methionine), Methionine Imp. C (EP) S-Enantiomer, L-Methionine, N-acetyl-, N-Acetyl-L-Methionine, Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, L-(N-Acetyl)methionine, Methionamine, Methionin, N-Acetyl-L-methionine, N-Acetylmethionine, Thiomedon, Methionine Impurity C as (S)-Enantiomer
SMIL CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 191