Få mere at vide
MP Biomedicals™ Methionin/cholin-mangel kost (pulveriseret)
Artikelnummer. p-7236574 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. 11405365
Brand: MP Biomedicals™ 0296043810
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Methionin/cholin mangelfuld kost (pulveriseret) er blevet brugt til at studere ikke-alkoholisk steatohepatitis (NASH).
  • Indeholder saccharose, majsstivelse, majsolie, Alphacel ikke-nærende bulk og AIN 76 mineralblanding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Pulver
Mængde 10 kg
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.