Få mere at vide
MP Biomedicals™ Methionin/cholin mangelfuld kost, pellet
Artikelnummer. 11435365 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435365 10 kg 10kg
1 options
Artikelnummer. 11435365 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296043910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12470.00 DKK
    11879.28 DKK / 10kg
    Spare 590.72 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Methionin/cholin mangelfuld kost bruges til at studere induktion af ikke-alkoholisk steatohepatitis i eksperimentelle modeller og dens udviklingsveje.
  • Ikke-alkoholisk steatohepatitis (NASH) blev induceret ved at fodre en methionin/cholin-mangel kost (MCD-diæt) i op til 5 uger til mus
  • NASH er en sygdom med høj forekomst, svær diagnose og endnu ingen effektiv behandling
  • Så MCD-diæt bruges til at studere induktion af ikke-alkoholisk steatohepatitis i eksperimentelle modeller og dens udviklingsveje
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Pellets
Mængde 10 kg
Opbevaringskrav Opbevares ved stuetemperatur (15-30 °C).