Få mere at vide
MP Biomedicals™ Methionin/cholin-mangel kost, piller
Artikelnummer. p-7139898 Shop alle MP Biomedicals produkter
Emballagemængde:
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
20kg
50kg
Artikelnummer. 11445365
Brand: MP Biomedicals™ 0296043920
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Methionin/cholin-deficient Pellet Diet, bruges til at studere induktion af ikke-alkoholisk steatohepatitis i eksperimentelle modeller og dens udviklingsveje.
  • Ikke-alkoholisk steatohepatitis (NASH) blev induceret ved at fodre en methionin/cholin-mangel kost (MCD-diæt) i op til 5 uger til mus.
  • NASH er en sygdom med høj forekomst, svær diagnose og endnu ingen effektiv behandling.
  • Så MCD-diæt bruges til at studere induktion af ikke-alkoholisk steatohepatitis i eksperimentelle modeller og dens udviklingsveje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cholinmangel kost
Format Pellets
Emballagemængde 20 kg
Opbevaringskrav Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C)
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.