Beskrivelse
- Ikke-alkoholisk steatohepatitis (NASH) blev induceret ved at fodre en methionin/cholin-mangel kost (MCD-diæt) i op til 5 uger til mus.
- NASH er en sygdom med høj forekomst, svær diagnose og endnu ingen effektiv behandling.
- Så MCD-diæt bruges til at studere induktion af ikke-alkoholisk steatohepatitis i eksperimentelle modeller og dens udviklingsveje.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cholinmangel kost |
| Format | Pellets |
| Emballagemængde | 50 kg |
| Opbevaringskrav | Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C) |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller videre fremstilling, ikke til direkte menneskelig brug.