Få mere at vide
MP Biomedicals™ Methionin/cholin-mangel kost, piller
Artikelnummer. 11445365 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Emballagemængde:
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
20kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde unitSize
11445365 20 kg 20kg
11455365 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445365 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296043920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21225.00 DKK
    20216.72 DKK / 20kg
    Spare 1008.28 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Methionin/cholin-deficient Pellet Diet, bruges til at studere induktion af ikke-alkoholisk steatohepatitis i eksperimentelle modeller og dens udviklingsveje.
  • Ikke-alkoholisk steatohepatitis (NASH) blev induceret ved at fodre en methionin/cholin-mangel kost (MCD-diæt) i op til 5 uger til mus.
  • NASH er en sygdom med høj forekomst, svær diagnose og endnu ingen effektiv behandling.
  • Så MCD-diæt bruges til at studere induktion af ikke-alkoholisk steatohepatitis i eksperimentelle modeller og dens udviklingsveje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cholinmangel kost
Format Pellets
Emballagemængde 20 kg
Opbevaringskrav Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C)
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.