Få mere at vide
MP Biomedicals™ Methionin/cholin kontroldiæt, pellet
Artikelnummer. 11495365 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
20kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495365 10 kg 10kg
11405375 20 kg 20kg
11415375 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495365 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296044110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12110.00 DKK
    11534.50 DKK / 10kg
    Spare 575.50 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til undersøgelse af ikke-alkoholisk steatohepatitis sygdom
  • Methionin/cholin kontroldiæt (MCCD) udløser opløsningen af leverinflammatoriske og fibrotiske reaktioner og hepatocytapoptose, hvilket tyder på, at MCDD-induceret steatohepatitis også er reversibel
  • CD-diæt bruges i ikke-alkoholisk steatohepatitis undersøgelse
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Pellets
Mængde 10 kg
Opbevaringskrav Stuetemperatur