Få mere at vide
MP Biomedicals™ Methionin/cholin kontroldiæt, pellet
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 kg
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
20kg
50kg
Beskrivelse
- Methionin/cholin kontroldiæt (MCCD) udløser opløsningen af leverinflammatoriske og fibrotiske reaktioner og hepatocytapoptose, hvilket tyder på, at MCDD-induceret steatohepatitis også er reversibel
- CD-diæt bruges i ikke-alkoholisk steatohepatitis undersøgelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dyrs kost |
| Format | Pellets |
| Mængde | 50 kg |
| Opbevaringskrav | Stuetemperatur |