Få mere at vide
MP Biomedicals™ Methionin/cholin kontroldiæt, pellet
Artikelnummer. 11405375 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 kg
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
20kg
50kg
Artikelnummer. 11405375
Brand: MP Biomedicals™ 0296044120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til undersøgelse af ikke-alkoholisk steatohepatitis sygdom
  • Methionin/cholin kontroldiæt (MCCD) udløser opløsningen af leverinflammatoriske og fibrotiske reaktioner og hepatocytapoptose, hvilket tyder på, at MCDD-induceret steatohepatitis også er reversibel
  • CD-diæt bruges i ikke-alkoholisk steatohepatitis undersøgelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Pellets
Mængde 20 kg
Opbevaringskrav Stuetemperatur