Beskrivelse
Denne diæt har samme formulering som methionin/kolinmangeldiæten, bortset fra at 2 g/kg cholinchlorid og 3 g/kg DL-methionin tilsættes på bekostning af sukrose.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Dyrs kost |
| Engangs | Engangsbrug |
| Format | Pulver |
| Mængde | 50 kg |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Opbevaringskrav | Stuetemperatur |
| Længde (engelsk) | 1 ft. |
| Længde (metrisk) | 0.3048 m |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.