Få mere at vide
Methiocarb Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30464708
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464708 2.5 g
30476103 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464708 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2603502.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2635-10-1
Molekylær formel C11 H15 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 241.31
Synonym Carbamic acid, methyl-, 4-(methylsulfinyl)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Xylenol, 4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (8CI), 4-(Methylsulfinyl)-3,5-xylyl methylcarbamate, BAY 41791, Bay 37344 sulfoxide, Mesurol sulfoxide, Methiocarb sulfoxide, Methiocarb-sulfoxide
IUPAC navn (3,5-dimethyl-4-methylsulfinylphenyl) N-methylcarbamate
SMIL CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methiocarb sulfoxide
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Formel vægt 241.0773