Få mere at vide
Methiocarb-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313008
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30313008 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30313008 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV15020520AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methiocarb sulfoxide
CAS 2635-10-1
Analyt- eller komponentnavne Methiocarb sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, methyl-, 4-(methylsulfinyl)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Xylenol, 4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (8CI), 4-(Methylsulfinyl)-3,5-xylyl methylcarbamate, BAY 41791, Bay 37344 sulfoxide, Mesurol sulfoxide, Methiocarb sulfoxide, Methiocarb-sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
SMIL CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC navn (3,5-dimethyl-4-methylsulfinylphenyl) N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 241.31
Mængde 5 ml
Formel vægt 241.0773 g/mol