Få mere at vide
Methimazole-d3 (methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methimazole-d3 |
| CAS | 1160932-07-9 |
| Molekylær formel | C4 D3 H3 N2 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2 H-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-(methyl-d3)- (ACI), 1,3-Dihydro-1-(methyl-d3)-2 H-imidazole-2-thione (ACI), Methimazole-d3, Methimazole-d3 (methyl-d3), Thiamazole-d3, Thiamazole-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3 H,1H3,(H,5,7)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N1C=CNC1=S |
| IUPAC navn | 3-(trideuteriomethyl)-1 H-imidazole-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.187 |
| Formel vægt | 117.044 g/mol |
| Vis mere |