Få mere at vide
Methimazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321933
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30321933 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30321933 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV15020200AL100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methimazol
CAS 60-56-0
Analyt- eller komponentnavne Methimazol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C4 H6 N2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Thiamazole Imp. C (EP), 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole, Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, Thiamazole, Methimazole, 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-imidazole-2-thione, 1-Methylimidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercaptoimidazole, Mercazolyl, 2H-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-methyl-, 4-Imidazoline-2-thione, 1-methyl- (6CI,7CI), Imidazole-2-thiol, 1-methyl- (8CI), 1-Methyl-1,3-dihydroimidazole-2-thione, 1-Methyl-1H-imidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercapto-1H-imidazole, 1-Methyl-4-imidazoline-2-thione, 1-Methylimidazole-2(3H)-thione, 1-Methylimidazole-2-thione, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole, 2-Mercapto-1-methylimidazole, 2-Mercapto-N-methylimidazole, Basolan, Danantizol, Favistan, Frentirox, MMI, Mercaptazole, Mercazole, Metazolo, Methimazol, Methylmercaptoimidazole, Metizol, Metothyrin, Metothyrine, Metotirin, N-Methyl-2-mercaptoimidazole, N-Methylimidazolethiol, NSC 38608, Strumazol, Tapazole, Thacapzol, Thiamazol, Thycapzol, Thymidazol, Thymidazole, Thyrozol
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
SMIL CN1C=CNC1=S
IUPAC navn 3-methyl-1H-imidazol-2-thion
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 114.17
Mængde 5 ml
Formel vægt 114,0252 g/mol