Få mere at vide
Methidathion, TRC
Artikelnummer. 30476710
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30476710 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30476710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26025010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methidathion
CAS 950-37-8
Molekylær formel C6 H11 N2 O4 P S3
Mængde 10 g
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[(5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one (7CI,8CI), DMTP, DMTP (insecticide), Dithiophosphoric acid O,O'-dimethyl-S-[(2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-on-4-yl)methyl] ester, Dithiophosphoric acid O,O'-dimethyl-S-[(5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-on-3-yl)methyl] ester, GS 13005, Geigy 13005, Geigy GS 13005, Methidathion, Methidation, O,O-Dimethyl S-(5-methoxy-1,3,4-thiadiazole-2 (3H)-on-3-ylmethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-on-4-ylmethyl] phosphorodithioate, O,O-Dimethyl phosphorodithioate S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-1,3,4-thiadizaolin-5-one, O,O-Dimethyl-S-(2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-onyl-4-methyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-(2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-on-4-ylmethyl)dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-(5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-on-3-ylmethyl)dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-2-methyloxy-1,3,4-thiodiazol-5-(4H)-onyl-(4)-methyldithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-[2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-onylmethyl] dithiophosphate, O,O-Dimethylphosphorodithioate S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one, O,O'-Dimethyl-S-[(2-methoxy-1,3,4-thiadiazole-5(4H)-one-4-yl)methyl]dithiophosphate, Phosphorodithioic acid O,O'-dimethyl ester S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one, S-((2-Methoxy-5-oxo-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-4-yl)methyl) O,O-dimethylphosphorodithioate, Shapulin, Supracid, Supracide, Suprathion, Ultracid, Ultracid 40, Ultracid EC 40
InChI formel InChI=1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3
SMIL COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1
IUPAC navn 3-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 302.33
Formel vægt 301.9619