Få mere at vide
Methidathion 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methidathion |
| CAS | 950-37-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methidathion |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H11 N2 O4 P S3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1 |
| IUPAC navn | 3-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-one |
| Vis mere |