Få mere at vide
Methidathion 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320210
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320210 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320210 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15020000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methidathion
CAS 950-37-8
Analyt- eller komponentnavne Methidathion
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H11 N2 O4 P S3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3
SMIL COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1
IUPAC navn 3-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 302.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 301.9619 g/mol