Få mere at vide
Methicillin Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methicillin sodium salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O6S.Na/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4;/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12+,15-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 402.0862 |
| Procent renhed | >95% |