missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methicillin sodium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
Methicillin sodium salt (Meticillin sodium) is a β-lactam, semi-synthetic antibiotic related to penicillin antibiotic. Methicillin sodium salt inhibits penicillin-binding proteins involved in the synthesis of peptidoglycan. Methicillin sodium salt inhibits S. aureus with a MIC value of 2.1 μg/ml. Methicillin sodium salt can be used for the research of inflammation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methicillin sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 132-92-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H19N2NaO6S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Meticillin sodium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (310.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (248.51 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?