Få mere at vide
Methicillin sodium salt, 90+%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66414.03
Mængde 1g
Produktkode 15477759
  • 2313.47 DKK / 1g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Targets primarily the cell wall of Gram-positive organisms especially Staphylococcus aureus. Methicillin is used to study bacterium susceptibility, and to inhibit cell-wall synthesis. PBP′s are enzymes which catalyze a pentagl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Methicillin sodium salt
White
>110°C (230°F)
C17H19N2NaO6S
640°C
Sodium (2,6-dimethoxyphenyl)penicillin; Sodium methicillin
MGFZNWDWOKASQZ-UMLIZJHQSA-M
sodium (2S,5R,6R)-6-(2,6-dimethoxybenzamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
23667627
402.4
132-92-3
1g
Light sensitive
MFCD07787409
14,5969
Slightly soluble in acetone; Soluble in ethanol or water
[Na+].COC1=CC=CC(OC)=C1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O
402.40
CHEBI:52065
98%
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methicillin sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Meticillin sodium