Få mere at vide
Melford Methicillin natriumsalt
Beskrivelse
Methicillin natriumsalt er en kemisk forbindelse, der tilhører klassen af beta-lactam antibiotika kendt som penicillin.
Det er en modificeret form for penicillin, der er udviklet til at være modstandsdygtig over for virkningerne af enzymet penicillinase, som produceres af visse bakterier. Denne resistens gør det muligt for methicillin at være effektiv mod bakterier, der har udviklet resistens over for traditionelle penicillin-antibiotika.
Dette kemikalie bruges primært som et selektivt middel i laboratorieforsøg til at isolere og studere bakterier, der er resistente over for methicillin og andre relaterede antibiotika. Det er almindeligt anvendt i mikrobiologisk forskning, især i undersøgelser fokuseret på antibiotikaresistensmekanismer og bakteriel genetik.
Forskere kan bruge methicillin natriumsalt i forskellige teknikker såsom bakteriekultur, antibiotikafølsomhedstest og identifikation af antibiotikaresistensgener. Dets brug hjælper med at forstå mekanismerne bag bakteriel resistens og udvikle strategier til at bekæmpe antibiotika-resistente patogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methicillin |
| CAS | 132-92-3 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C17H19N2O6SNa-H2O |