Få mere at vide
Methfuroxam, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313214
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30313214 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30313214 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15010000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methfuroxam
CAS 28730-17-8
Analyt- eller komponentnavne Methfuroxam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Furancarboxamide, 2,4,5-trimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 2,4,5-Trimethyl-N-phenyl-3-furancarboxamide (ACI), 3-Furanilide, 2,4,5-trimethyl- (8CI), 2,4,5-Trimethyl-3-furanilide, Furavax, H 719, Methfuroxam, Trivax, UBI 2238, UBI-H 719
InChI formel InChI=1S/C14H15NO2/c1-9-10(2)17-11(3)13(9)14(16)15-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,1-3H3,(H,15,16)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1oc(C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c1C
IUPAC navn 2,4,5-trimethyl-N-phenylfuran-3-carboxamide
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 229.1103 g/mol