Få mere at vide
Methenolone acetate 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316027
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316027 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316027 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15005050ME100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methenolone Acetate
CAS 434-05-9
Analyt- eller komponentnavne Methenolone Acetate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C22 H32 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Androst-1-en-3-one, 17-(acetyloxy)-1-methyl-, (5α,17β)-, Methenolone Acetate, 5α-Androst-1-en-3-one, 17β-hydroxy-1-methyl-, acetate (6CI,8CI), (5α,17β)-17-(Acetyloxy)-1-methylandrost-1-en-3-one, 1-Methyl-17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one acetate, 1-Methyl-17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one-17β-acetate, 1-Methyl-5α-androst-1-en-17β-ol-3-one acetate, 17β-Hydroxy-1-methyl-5α-androst-1-en-3-one acetate, Metenolone acetate, Methenolone 17-acetate, Methenolone acetate, NSC 74226, Nibal, Primobolan, Primobolan Tablets, Primobolone, Primonabol, SH 567, SH 567a, SQ 16496
InChI formel InChI=1S/C22H32O3/c1-13-11-16(24)12-15-5-6-17-18-7-8-20(25-14(2)23)21(18,3)10-9-19(17)22(13,15)4/h11,15,17-20H,5-10,12H2,1-4H3/t15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C=C(C)[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-1,10,13-trimethyl-3-oxo-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 344.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 344.2351 g/mol