Få mere at vide
Methenamine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Methenamine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methenamine N-Oxide |
| CAS | 62190-92-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methenamine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H12 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-oxide, Methenamine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N4O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h1-6H2 |
| SMIL | [O-][N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.19 |
| Vis mere |