Få mere at vide
Methenamine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049190
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049190 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049190 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1998.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methenamine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methenamine N-Oxide
CAS 62190-92-5
Analyt- eller komponentnavne Methenamine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H12 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-oxide, Methenamine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C6H12N4O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h1-6H2
SMIL [O-][N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 156.189 g/mol