Få mere at vide
Methenamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17903896
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17903896 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17903896 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1998.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methenamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urotropine
CAS 100-97-0
Analyt- eller komponentnavne Urotropine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H12 N4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
InChI formel InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
SMIL C1N2CN3CN(CN1C3)C2
IUPAC navn 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]dekane
Molekylvægt (g/mol) 140.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 140,1062 g/mol