Få mere at vide
Methenamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460336
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460336 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460336 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1998.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urotropine
CAS 100-97-0
Analyt- eller komponentnavne Urotropine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H12 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
InChI formel InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Løsningstype Fedt
SMIL C1N2CN3CN(CN1C3)C2
IUPAC navn 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]dekane
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 140.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 140,1062 g/mol