Få mere at vide
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH)
Artikelnummer. 11597851 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
12 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11597851 12 x 1 ml Pakke med 12
11507690 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11597851 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS49301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til nøjagtig, følsom methylering på kolonnen Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH).
Til nøjagtig, følsom, on-column-methylering og detektion ved brug af GC-analyse Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH). Det er ideelt egnet til kvantitativ methylering og påvisning af barbiturater, beroligende midler, xanthinbaser, phenoliske alkaloider og phenytoin, hvilket giver en enkelt kvantitativ top for hvert stof. Når reagenset opvarmes med lægemiddelholdige ekstrakter, serum eller urin, vil lægemidlerne, der indeholder reaktive amino-, hydroxyl- og carboxylfunktioner, blive methyleret på de reaktive steder.
Præstationskarakteristika
Nøjagtighed sammenlignelig med eller bedre end UV/TLC-metoden (GC er bedre end UV/TLC, når phenobarbitol og phenytoin er til stede)
Høj præcision, med variationskoefficient på 5 % eller mindre
Høj følsomhed; barbiturater påvist ned til 0,2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Brandfarlig, giftig
Standard komponenter Trimethylaniliniumhydroxid i methanol
Standard koncentration 0.2 M
Mængde 12 x 1 ml
Opbevaring Stuetemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MethElute Reagent (TMPAH)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.